Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Xylène (mélange d'isomères), très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

07048.4700 07048.5500 07048.8500 07048.3700 07048.6700
KRAF07048.4700EA 88.8 EUR InStock
KRAF07048.4700 KRAF07048.5500 KRAF07048.8500 KRAF07048.3700 KRAF07048.6700
Xylène (mélange d'isomères), très pur
Xylène (mélange d'isomères)


Formule: C₆H₄(CH₃)₂
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=5548e25712f7d73e355ede0a7240c901055e1f61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité