Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

07051.3700 07051.4700 07051.8500 07051.1700 07051.2700 07051.5500
KRAF07051.3700EA 114 EUR InStock
KRAF07051.3700 KRAF07051.4700 KRAF07051.8500 KRAF07051.1700 KRAF07051.2700 KRAF07051.5500
Pyridine, très pur
Pyridine


Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité