Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ether de pétrole, 40…60 °C, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine

07076.4700 07076.3700 07076.5500 07076.5900 07076.8500 07076.8900 07076.2700 07076.6700
KRAF07076.4700EA 71.4 EUR InStock
KRAF07076.4700 KRAF07076.3700 KRAF07076.5500 KRAF07076.5900 KRAF07076.8500 KRAF07076.8900 KRAF07076.2700 KRAF07076.6700
Ether de pétrole, 40…60 °C, très pur
Ether de pétrole


Point d'ébullition: 40…60 °C (1013 hPa)
Densité: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité