Solution tampon pH 6,865 (25 C) sur le modle de la norme DIN 19266:2015-05, toutefois stabilise Content: 1 l 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution tampon pH 6,865 (25 C) sur le modle de la norme DIN 19266:2015-05, toutefois stabilise Content: 1 l 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution tampon pH 6,865 (25 °C) sur le modèle de la norme DIN 19266:2015-05, toutefois stabilisée Content: 1 l 1 * 1 L KRAF10970.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou