Hydroxylammonium chlorure 4,5% en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
11512.4000
KRAF11512.4000EA 0 EUR InStock
KRAF11512.4000
Hydroxylammonium chlorure 4,5% en solution aqueuse
Hydroxylammonium chlorure
Formule: NH₂OH·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité