Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pourpre de bromocresol 1 g/l en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft

11948.0700 11948.1700
KRAF11948.0700EA 60 EUR InStock
KRAF11948.0700 KRAF11948.1700
Pourpre de bromocresol 1 g/l en solution aqueuse
Pourpre de bromocresol


Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité