Magnesium standard solution, 10,000 mg/l Mg in 2 M nitric acid (de Mg(NO₃)₂) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
12483.0000
KRAF12483.0000EA 89 EUR InStock
KRAF12483.0000
Magnesium standard solution, 10,000 mg/l Mg in 2 M nitric acid (de Mg(NO₃)₂) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de magnésium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité