Solution standard CI multiple 5anions en tant que sels de Na et K dans l'eau pour la chromatographie ionique 1 litre contient: 600 0 mg: SO4 2000 mg: Cl,... 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution standard CI multiple 5anions en tant que sels de Na et K dans l'eau pour la chromatographie ionique 1 litre contient: 600 0 mg: SO4 2000 mg: Cl,... 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution standard CI multiple 5 anions en tant que sels de Na et K dans l'eau pour la chromatographie ionique 1 litre contient : 600 0 mg : SO4 2000 mg : Cl,... 1 * 500 mL KRAF12553.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou