Ammonium-Nitrogen standard solution, 1 mg/l NH4 (as N) in water (de (NH₄)₂SO₄) for photometric analysis of ammonium-nitrogen
Fournisseur: Bernd Kraft
12638.1000
KRAF12638.1000EA 62.8 EUR InStock
KRAF12638.1000
Ammonium-Nitrogen standard solution, 1 mg/l NH4 (as N) in water (de (NH₄)₂SO₄) for photometric analysis of ammonium-nitrogen
Étalons Étalons cationiques Standards d'ammonium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité