Manganese standard solution, 10,000 mg/l Mn in 2 M nitric acid (de Mn(NO₃)₂) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
14273.0000
KRAF14273.0000EA 89 EUR InStock
KRAF14273.0000
Manganese standard solution, 10,000 mg/l Mn in 2 M nitric acid (de Mn(NO₃)₂) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de manganèse
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité