Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium hydroxyde, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

15213.5601 15213.3600 15213.4600 15213.6600
KRAF15213.5601EA 0 EUR InStock
KRAF15213.5601 KRAF15213.3600 KRAF15213.4600 KRAF15213.6600
Calcium hydroxyde, très pur
Calcium hydroxyde


Formule: Ca(OH)₂
Point de fusion: 550 °C
Densité: 2.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010901
Numéro CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ONU: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité