Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate

15239.1600 15239.3600 15239.5600 15239.4600
KRAF15239.1600EA 27.9 EUR InStock
KRAF15239.1600 KRAF15239.3600 KRAF15239.5600 KRAF15239.4600
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté pour analyses
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté


Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358,14 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité