Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium periodate pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

15266.1800 15266.3600 15266.1600 15266.2600
KRAF15266.1800EA 302 EUR InStock
KRAF15266.1800 KRAF15266.3600 KRAF15266.1600 KRAF15266.2600
Potassium periodate pour analyses
Potassium periodate


Formule: KlO₄
Point de fusion: 576…588 °C
Densité: 3.62 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011407
Numéro CAS: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07739
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité