Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) 10% en solution aqueuse

Fournisseur: Bernd Kraft

15491.3700
KRAF15491.3700EA 0 EUR InStock
KRAF15491.3700
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) 10% en solution aqueuse
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique)


Formule: HSCH₂COOH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004876
Numéro CAS: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité