CAL, solution mre 1250 mg P2O5 et 1250 mg K2O/l conformment pour la dtermination du phosphore et du potassium dans les sols Conte nt: 0,5 l 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
CAL, solution mre 1250 mg P2O5 et 1250 mg K2O/l conformment pour la dtermination du phosphore et du potassium dans les sols Conte nt: 0,5 l 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
CAL, solution mère 1250 mg P2O5 et 1250 mg K2O/l conformément pour la détermination du phosphore et du potassium dans les sols Conte nt: 0,5 l 1 * 500 mL KRAF15498.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou