Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibutylamine 2 mol/l (2 N) dans le toluène

Fournisseur: Bernd Kraft

16732.2700 16732.3700 16732.4700
KRAF16732.2700EA 0 EUR InStock
KRAF16732.2700 KRAF16732.3700 KRAF16732.4700
Dibutylamine 2 mol/l (2 N) dans le toluène
Dibutylamine


Formule: C₈H₁₉N
Numéro MDL: MFCD00009429
Numéro CAS: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité