Iodure/iodate en solution 0,535 g KIO3/l = 0,0025 mol KIO3/l dans l'iodure de potassium en solution Content: 1 l 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Iodure/iodate en solution 0,535 g KIO3/l = 0,0025 mol KIO3/l dans l'iodure de potassium en solution Content: 1 l 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Iodure/iodate en solution 0,535 g KIO3/l = 0,0025 mol KIO3/l dans l'iodure de potassium en solution Content: 1 l 1 * 1 L KRAF16904.3100 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou