Agents d'attaque selon Keller-Wilcox Mlange d'acides HNO3, HCl et HF dans l'eau convient pour le dveloppement de la petite structu re en cas d'aluminium pur... 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Agents d'attaque selon Keller-Wilcox Mlange d'acides HNO3, HCl et HF dans l'eau convient pour le dveloppement de la petite structu re en cas d'aluminium pur... 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Agents d'attaque selon Keller-Wilcox Mélange d'acides HNO3, HCl et HF dans l'eau convient pour le développement de la petite structu re en cas d'aluminium pur... 1 * 1 L KRAF17202.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou