Acide sulfurique 0.025 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
17379.6020
KRAF17379.6020EA 119 EUR InStock
KRAF17379.6020
Acide sulfurique 0.025 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité