Attaque en solution au ractif de Barker 200 ml HBF4 + 800 ml eau/l Content: 1 l Attaque en solution au ractif de Barker 200 ml HBF 4 + 800 ml eau/l Content:... 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Attaque en solution au ractif de Barker 200 ml HBF4 + 800 ml eau/l Content: 1 l Attaque en solution au ractif de Barker 200 ml HBF 4 + 800 ml eau/l Content:... 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Attaque en solution au réactif de Barker 200 ml HBF4 + 800 ml eau/l Content: 1 l Attaque en solution au réactif de Barker 200 ml HBF 4 + 800 ml eau/l Content:... 1 * 1 L KRAF17869.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou