Solution tampon pH 8,5 Chlorure d'ammonium en solution tampon 85 g de chlorure d'ammonium + 1 g EDTA disodique-2- hydrat/l ajust avec la soude au pH 8,5 1 * 10 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution tampon pH 8,5 Chlorure d'ammonium en solution tampon 85 g de chlorure d'ammonium + 1 g EDTA disodique-2- hydrat/l ajust avec la soude au pH 8,5 1 * 10 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution tampon pH 8,5 Chlorure d'ammonium en solution tampon 85 g de chlorure d'ammonium + 1 g EDTA disodique-2- hydraté/l ajusté avec la soude au pH 8,5 1 * 10 L KRAF17914.6400 1 * 10 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou