Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Nonane pour la synthèse

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

18220.1700 18220.3700
KRAF18220.1700EA 114 EUR InStock
KRAF18220.1700 KRAF18220.3700
n-Nonane pour la synthèse
n-Nonane


Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.718 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009574
Numéro CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
ONU: 1920
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité