Molybdate d'ammonium, solution 13,3 g/l dans l'eau pour la dtermination du phosphate Content: 2,5 l 1 * 2.500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Molybdate d'ammonium, solution 13,3 g/l dans l'eau pour la dtermination du phosphate Content: 2,5 l 1 * 2.500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Molybdate d'ammonium, solution à 13,3 g/l dans l'eau pour la détermination du phosphate Content: 2,5 l 1 * 2.500 mL KRAF18792.4100 1 * 2.500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou