Chloride standard solution 100 mg Cl-/l NaCl in water according to EN ISO 15682:2001, DEV D31 Content: 0,5 l 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Chloride standard solution 100 mg Cl-/l NaCl in water according to EN ISO 15682:2001, DEV D31 Content: 0,5 l 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Chloride standard solution 100 mg Cl-/l NaCl in water according to EN ISO 15682:2001, DEV D31 Content: 0,5 l 1 * 500 mL KRAF18905.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou