Potassium standard solution, 10,000 mg/l K in 2 M nitric acid (de KNO₃) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
19246.0000
KRAF19246.0000EA 89 EUR InStock
KRAF19246.0000
Potassium standard solution, 10,000 mg/l K in 2 M nitric acid (de KNO₃) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de potassium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité