Molybdate solution (R1) 30 g/l (NH4)2Mo7O24 * 4 H2O with 15 ml H2SO4 96%/l for determination of soluble silicates (FIA/CFA) accordin g to EN ISO 16264:2004,... 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Molybdate solution (R1) 30 g/l (NH4)2Mo7O24 * 4 H2O with 15 ml H2SO4 96%/l for determination of soluble silicates (FIA/CFA) accordin g to EN ISO 16264:2004,... 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Molybdate solution (R1) 30 g/l (NH4)2Mo7O24 * 4 H2O with 15 ml H2SO4 96%/l for determination of soluble silicates (FIA/CFA) accordin g to EN ISO 16264:2004,... 1 * 1 L KRAF19378.3100 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou