Orthophosphate stock solution III 1.00 mg P/lKH2PO4 in water for determination of o-PO4 and total P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, D EV D45 EN ISO... 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Orthophosphate stock solution III 1.00 mg P/lKH2PO4 in water for determination of o-PO4 and total P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, D EV D45 EN ISO... 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Orthophosphate stock solution III 1.00 mg P/lKH2PO4 in water for determination of o-PO4 and total P (FIA/CFA) EN ISO 15681-1:2004, D EV D45 EN ISO... 1 * 500 mL KRAF19405.2700 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou