Surfactant solution I (A) 1 g sodium dodecyl sulfate/l in water for determination of o-PO4 and total P (CFA) according to EN ISO 156 81-2:2004, DEV D46... 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Surfactant solution I (A) 1 g sodium dodecyl sulfate/l in water for determination of o-PO4 and total P (CFA) according to EN ISO 156 81-2:2004, DEV D46... 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Surfactant solution I (A) 1 g sodium dodecyl sulfate/l in water for determination of o-PO4 and total P (CFA) according to EN ISO 156 81-2:2004, DEV D46... 1 * 1 L KRAF19421.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou