Digestion reagent I (D) 10 g K2S2O8 in sulfuric acid approx. 0.8 mol/l for determination of total P (CFA) according to integrated UV digestion according to... 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Digestion reagent I (D) 10 g K2S2O8 in sulfuric acid approx. 0.8 mol/l for determination of total P (CFA) according to integrated UV digestion according to... 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Digestion reagent I (D) 10 g K2S2O8 in sulfuric acid approx. 0.8 mol/l for determination of total P (CFA) according to integrated UV digestion according to... 1 * 1 L KRAF19429.3100 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou