Solution standard CI multiple 6anions dans l'eau pour la chromatographie ionique 1 litre contient: 75 mg: Cl, SO4 7,5 mg: Br 3 m g: PO4-P 2,25 mg: NO3-N... 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution standard CI multiple 6anions dans l'eau pour la chromatographie ionique 1 litre contient: 75 mg: Cl, SO4 7,5 mg: Br 3 m g: PO4-P 2,25 mg: NO3-N... 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution standard CI multiple 6 anions dans l'eau pour la chromatographie ionique 1 litre contient : 75 mg : Cl, SO4 7,5 mg : Br 3 m g : PO4-P 2,25 mg : NO3-N... 1 * 500 mL KRAF19507.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou