Zinc standard solution, 10,000 mg/l Zn in 2 M nitric acid (de Zn) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
19515.0000
KRAF19515.0000EA 89 EUR InStock
KRAF19515.0000
Zinc standard solution, 10,000 mg/l Zn in 2 M nitric acid (de Zn) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de zinc
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité