Iron stock solution 100 mg Fe/l Fe in hydrochloric acid approx. 0.03 mol/l according to DIN 38406-1:1983, DEV E1 Content: 1 l 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Iron stock solution 100 mg Fe/l Fe in hydrochloric acid approx. 0.03 mol/l according to DIN 38406-1:1983, DEV E1 Content: 1 l 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Iron stock solution 100 mg Fe/l Fe in hydrochloric acid approx. 0.03 mol/l according to DIN 38406-1:1983, DEV E1 Content: 1 l 1 * 1 L KRAF19528.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou