1-Octadécanethiol pour la synthèse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
19756.0801
KRAF19756.0801EA 70.3 EUR InStock
KRAF19756.0801
1-Octadécanethiol pour la synthèse
1-Octadécanethiol
Formule: C₁₈H₃₈S
MW: 286,57 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 0.8475 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004886
Numéro CAS: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
ONU: 3335
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité