Sodium hydroxyde solution 35% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
20047.5020
KRAF20047.5020EA 152 EUR InStock
KRAF20047.5020
Sodium hydroxyde solution 35% pour analyses
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité