Actonitrile/Acide phosphorique, qualit HPLC 25 % en vol. d'actonitrile + 75 % en vol. d'acide phosphorique 0,1 % en poids filtr travers une membrane... 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Actonitrile/Acide phosphorique, qualit HPLC 25 % en vol. d'actonitrile + 75 % en vol. d'acide phosphorique 0,1 % en poids filtr travers une membrane... 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Acétonitrile/Acide phosphorique, qualité HPLC 25 % en vol. d'acétonitrile + 75 % en vol. d'acide phosphorique 0,1 % en poids filtré à travers une membrane... 1 * 1 L KRAF20336.3700 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou