Iron(II) ethylenediammonium sulphate tetrahydrate , Basic substance traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST
Fournisseur: Bernd Kraft
20480.0601
KRAF20480.0601EA 570 EUR InStock
KRAF20480.0601
Iron(II) ethylenediammonium sulphate tetrahydrate , Basic substance traçable au matériau de référence standard (SRM) NIST
Iron(II) ethylenediammonium sulphate tetrahydrate
Formule: C₂H₈N₂
Numéro MDL: MFCD00082474
Numéro CAS: 113193-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité