Fluoride standard solution, 0.5 mg/l F- in water (de NaF) according to DIN 38405-4:1985, DEV D4
Fournisseur: Bernd Kraft
20638.2000
KRAF20638.2000EA 62.8 EUR InStock
KRAF20638.2000
Fluoride standard solution, 0.5 mg/l F- in water (de NaF) according to DIN 38405-4:1985, DEV D4
Étalons Étalons anioniques Standards de fluorure
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité