Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique (1:4) (v/v) 3.6 mol/l (7.2 N) en solution aqueuse pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

20664.3000
KRAF20664.3000EA 82.1 EUR InStock
KRAF20664.3000
Acide sulfurique (1:4) (v/v) 3.6 mol/l (7.2 N) en solution aqueuse pour analyses
Acide sulfurique
1 : 4 concentrated sulfuric acid / water for analysis DIN 38405:1981, DEV D17


Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité