Bleu de bromothymol 0,5 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
20682.0700
KRAF20682.0700EA 106 EUR InStock
KRAF20682.0700
Bleu de bromothymol 0,5 g/l en solution aqueuse
Bleu de bromothymol
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité