Copper(II) sulfate calibration solution 62.45 mg CuSO4 * 5 H2O/l in sulfuric acid 0.01 mol/l according to DIN 38409-23:1980, DEV H23 -2 Content: 0,5 l 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Copper(II) sulfate calibration solution 62.45 mg CuSO4 * 5 H2O/l in sulfuric acid 0.01 mol/l according to DIN 38409-23:1980, DEV H23 -2 Content: 0,5 l 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Copper(II) sulfate calibration solution 62.45 mg CuSO4 * 5 H2O/l in sulfuric acid 0.01 mol/l according to DIN 38409-23:1980, DEV H23 -2 Content: 0,5 l 1 * 500 mL KRAF20731.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou