Potassium hydrogen phthalate solution 10000 mg COD/l 8.5 g/l C8H5KO4/l in water for COD determination according to DIN 38414-9:1986, DEV S9 Content: 1 l 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Potassium hydrogen phthalate solution 10000 mg COD/l 8.5 g/l C8H5KO4/l in water for COD determination according to DIN 38414-9:1986, DEV S9 Content: 1 l 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Potassium hydrogen phthalate solution 10000 mg COD/l 8.5 g/l C8H5KO4/l in water for COD determination according to DIN 38414-9:1986, DEV S9 Content: 1 l 1 * 1 L KRAF20739.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou