Solution standard CI multiple 5cations dans l'acide nitrique 0,1% pour la chromatographie ionique 1 litre contient: 10 mg: Ca, K , Li, Mg, Na Content: 0,5 l 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution standard CI multiple 5cations dans l'acide nitrique 0,1% pour la chromatographie ionique 1 litre contient: 10 mg: Ca, K , Li, Mg, Na Content: 0,5 l 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution standard CI multiple 5 cations dans l'acide nitrique 0,1 % pour la chromatographie ionique 1 litre contient : 10 mg : Ca, K , Li, Mg, Na Content: 0,5 l 1 * 500 mL KRAF21543.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou