Solution standard CI multiple 6cations dans l'acide nitrique 0,1% pour la chromatographie ionique 1 litre contient: 400 mg: NH4 , Ca 200 mg: K, Mg, Na... 1 * 500 mL
Fournisseur: Bernd Kraft
Solution standard CI multiple 6cations dans l'acide nitrique 0,1% pour la chromatographie ionique 1 litre contient: 400 mg: NH4 , Ca 200 mg: K, Mg, Na... 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Solution standard CI multiple 6 cations dans l'acide nitrique 0,1 % pour la chromatographie ionique 1 litre contient : 400 mg : NH4 , Ca 200 mg : K, Mg, Na... 1 * 500 mL KRAF21545.2000 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou