Concentr d'luants d'acide nitrique 0,1 mol/l pour la CI dans l'eau filtr travers une membrane (0,2 m) Content: 1 l 1 * 1 L
Fournisseur: Bernd Kraft
Concentr d'luants d'acide nitrique 0,1 mol/l pour la CI dans l'eau filtr travers une membrane (0,2 m) Content: 1 l 1 * 1 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Concentré d'éluants d'acide nitrique 0,1 mol/l pour la CI dans l'eau filtré à travers une membrane (0,2 µm) Content: 1 l 1 * 1 L KRAF21629.3000 1 * 1 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou