Ion chromatography standards, fluoride
Fournisseur: Bernd Kraft
22076.5000
KRAF22076.5000EA 133 EUR InStock
KRAF22076.5000
Ion chromatography standards, fluoride
Étalons Étalons anioniques Standards de fluorure
NaF in water standard solution having shelf life of 1092 days.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité