Cyanide stock solution
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
23091.0000
KRAF23091.0000EA 0 EUR InStock
KRAF23091.0000
Cyanide stock solution
Cyanide stock solution
Cyanide stock solution 1000 mg CN-/l KCN in sodium hydroxide solution 0,01 mol/l for the determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis according to DIN EN ISO 14403-1:2012-10, DEV D2 according to DIN EN ISO 14403-2:2012-10, DEV D3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité