Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide perchlorique 0.05 mol/l (0.05 N) dans l'acide acétique anhydre Reag. Ph. Eur.

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

25045.3700 25045.4700
KRAF25045.3700EA 182 EUR InStock
KRAF25045.3700 KRAF25045.4700
Acide perchlorique 0.05 mol/l (0.05 N) dans l'acide acétique anhydre Reag. Ph. Eur.
Acide perchlorique


Formule: HClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=b348bda5935f1b311a8b312235651e90b466a80f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité