Nitrate/ammonium standard solution
Fournisseur: Bernd Kraft
27278.2000
KRAF27278.2000EA 0 EUR InStock
KRAF27278.2000
Nitrate/ammonium standard solution
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrate
Solution with 100 mg each NH₄-N + NO₃-N/l KNO₃ + (NH₄)₂SO₄ in water for TNb determination.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité