Cloth tape, Tesa®
Fournisseur: KROSCHKE
13493
KROS13493EA 1870 EUR InStock
KROS13493
Cloth tape, Tesa®
Rubans adhésifs
Plastic-coated, strongly adhesive premium fabric tape, universally applicable.
  • Very easy to tear by hand
  • Writable
  • Resistant to aging, abrasion
  • Water- and weatherproof
  • Temperature resistant: 30 minutes at 130 °C
The tape should only be applied at normal room temperature.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité