Hazardous substance labels
Fournisseur: KROSCHKE
27478
KROS27478EA 188 EUR InStock
KROS27478
Hazardous substance labels
Étiquettes
Hazard symbol label with question mark, used for unverified research material.
  • Self-adhesive
  • Resistant to water, alkalis and oil
  • Temperature resistant from –40 to +80 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité